Yttrium(III) fluoride, bezwodny ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41424.09
41424.18
41424.30
41424.09EA
650
PLN
41424.09
41424.18
41424.30
Yttrium(III) fluoride, bezwodny ≥99.9% (metals basis)
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: YF3
Formula Weight: 145.90
Physical Form: 3-12mm Pieces
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
For vacuum deposition
Formuła:
F₃Y Temp. Wrzenia: 2227 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1387 °C Gęstość: 4,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049714 Numer CAS: 13709-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 237-257-5 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |