Drukuj
Yttrium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
13650.14 13650.36
13650.14EA 651 PLN
13650.14 13650.36
Yttrium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
Formuła: F₃Y
MW: 145.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 2227
Temp. topnienia: 1387
Gęstość: 4.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049714
Numer CAS: 13709-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-257-5
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III