Drukuj
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
451363-10G 451363-50G
SIAL451363-10GEA 895 PLN
SIAL451363-10G SIAL451363-50G
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III) chloride
Formuła: Cl₃Y
MW: 195.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 1488
Temp. topnienia: 703
Gęstość: 2.52 g/cm³ (700 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011470
Numer CAS: 10361-92-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-801-0