Drukuj
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
450103-25G 450103-5G
SIAL450103-25GEA 1830 PLN
SIAL450103-25G SIAL450103-5G
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III) chloride
Formuła: Cl₃Y
Temp. Wrzenia: 1488 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 703 °C
Gęstość: 2,52 g/cm³ (700 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011470
Numer CAS: 10361-92-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-801-0