Yttrium(III) chloride, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-92-9
Molecular Formula: Cl3Y
Formula Weight: 195.26
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.67
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 721°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011470
Formuła:
Cl₃Y Temp. Wrzenia: 1488 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 721 °C Gęstość: 2,67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011470 Numer CAS: 10361-92-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-801-0 Klasyfikacja Merck : 14,10107 |