Drukuj
Chlorek skandu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
409359-1G 409359-5G
SIAL409359-1GEA 1180 PLN
SIAL409359-1G SIAL409359-5G
Chlorek skandu(III), Sigma-Aldrich®
Chlorek skandu(III)
Formuła: Cl₃Sc
MW: 151.31 g/mol
Temp. topnienia: 940
Gęstość: 1.67 g/cm³ (940 °C)
Numer MDL: MFCD00011221
Numer CAS: 10361-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-799-1