Chlorek skandu(III), anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
18677.03
18677.06
18677.03EA
2540
PLN
18677.03
18677.06
Chlorek skandu(III), anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Chlorek skandu(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-84-9
Molecular Formula: ScCl3
Formula Weight: 151.32
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.39
Melting Point: 939°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011221
Formuła:
Cl₃Sc MW: 151.31 g/mol Temp. topnienia: 939 °C Gęstość: 2.39 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011221 Numer CAS: 10361-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-799-1 Klasyfikacja Merck : 14,8392 |