Drukuj
Yttrium(III) bromide, dry_ultra 99,9 REO basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
ampuled under argon
35746.04 35746.09
35746.04EA 1190 PLN
35746.04 35746.09
Yttrium(III) bromide, dry_ultra 99,9 REO basis
Yttrium(III) bromide
Purity: 99.9% CAS No.: 13469-98-2 Molecular Formula: YBr3 Formula Weight: 328.63 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049710
Formuła: Br₃Y
MW: 328.62 g/mol
Temp. topnienia: 904 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049710
Numer CAS: 13469-98-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-728-2