Drukuj
siarczan rtęci (II) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
83565.180EA 1150 PLN
83565.180 83565.230
siarczan rtęci (II) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
siarczan rtęci (II)
Formuła: HgSO₄
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011047
Numer CAS: 7783-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-992-5
Jednostka: 1645
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05914
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
Residue after reduction Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Hg (I) (Mercury) Max. 0.15 %