Drukuj
siarczan rtęci (II), extra pure, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
1.04481.0100EA 723 PLN
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
siarczan rtęci (II), extra pure, Supelco®
siarczan rtęci (II)
Formuła: HgSO₄
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011047
Numer CAS: 7783-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-992-5
Jednostka: 1645
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05914
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition) ≤ 0.1 %
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials