siarczan rtęci (II) ACS reagent analityczny, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04480.0050
1.04480.0250
1.04480.0050EA
695
PLN
1.04480.0050
1.04480.0250
siarczan rtęci (II) ACS reagent analityczny, Supelco®
siarczan rtęci (II)
Formuła:
HgSO₄ Temp. topnienia: 850 °C Gęstość: 6,47 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011047 Numer CAS: 7783-35-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-992-5 Jednostka: 1645 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 13,05914 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 296.65 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Density | 6.47 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |