Drukuj
siarczan rtęci (II), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
7464.1000EA 0 PLN
7464.1000 7464.2500
siarczan rtęci (II), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
siarczan rtęci (II)
Formuła: HgSO₄
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011047
Numer CAS: 7783-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-992-5
Jednostka: 1645
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05914