Drukuj
siarczan rtęci (II) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
413651000 413655000 413650025
413651000.EA 644 PLN
413651000. 413655000. 413650025.
siarczan rtęci (II) ACS
siarczan rtęci (II)
Formuła: HgSO₄
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 6,47 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011047
Numer CAS: 7783-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-992-5
Jednostka: 1645
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05914
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrate (NO3) Passes test (limit about 0.003%)
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %