Drukuj
siarczan rtęci (II) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
190501000 190505000
ACRO190501000EA 726 PLN
ACRO190501000 ACRO190505000
siarczan rtęci (II) 99+%
siarczan rtęci (II)
Formuła: HgSO₄
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 6,47 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011047
Numer CAS: 7783-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-992-5
Jednostka: 1645
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05914
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %