Drukuj
Siarczan(VI) kadmu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
481882-25G 481882-5G
SIAL481882-25GEA 0 PLN
SIAL481882-25G SIAL481882-5G
Siarczan(VI) kadmu(II), Sigma-Aldrich®
Siarczan(VI) kadmu(II)
Formuła: CdO₄S
MW: 208.47 g/mol
Temp. topnienia: 1000
Gęstość: 4.7 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010923
Numer CAS: 10124-36-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-331-6
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,01665