Siarczan(VI) kadmu(II), bezwodny 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10124-36-4
Molecular Formula: CdSO4
Formula Weight: 208.46
Physical Form: Powder
Density: 4.691
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1000°
Merck Reference: 14,1627
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010923
Formuła:
CdO₄S Temp. topnienia: 1000 °C Gęstość: 4,691 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010923 Numer CAS: 10124-36-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-331-6 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1627 |