Zinc selenide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19947.09
A19947.18
A19947.30
A19947.09EA
226
PLN
A19947.09
A19947.18
A19947.30
Zinc selenide
Zinc selenide
CAS No.: 1315-09-9
Molecular Formula: ZnSe
Formula Weight: 144.33
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
SeZn Temp. topnienia: >1100 °C Gęstość: 5,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011296 Numer CAS: 1315-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-259-7 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,10156 |