Drukuj
Selenek kadmu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cadmium (II) selenide
M-Clarity™ quality level = MQ100
244600-10G 244600-50G
SIAL244600-10GEA 407 PLN
SIAL244600-10G SIAL244600-50G
Selenek kadmu, Sigma-Aldrich®
Selenek kadmu
Formuła: CdSe
MW: 191.37 g/mol
Temp. topnienia: 1268
Gęstość: 5.81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010917
Numer CAS: 1306-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-148-3
Jednostka: 3283
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,01663