Drukuj
siarczek cynku (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Zinc (II) sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
244627-100G 244627-25G
SIAL244627-100GEA 825 PLN
SIAL244627-100G SIAL244627-25G
siarczek cynku (II), Sigma-Aldrich®
siarczek cynku (II)
Formuła: SZn
MW: 97.46 g/mol
Temp. topnienia: 1064
Gęstość: 4.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011301
Numer CAS: 1314-98-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-251-3
Klasyfikacja Merck : 12,10294