siarczek cynku (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
14459-1KG
14459-500G
SIAL14459-1KGEA
331
PLN
SIAL14459-1KG
SIAL14459-500G
siarczek cynku (II), Sigma-Aldrich®
siarczek cynku (II)
Formuła:
SZn Temp. topnienia: 1064 °C Gęstość: 4,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011301 Numer CAS: 1314-98-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-251-3 Klasyfikacja Merck : 12,10294 |