siarczek cynku (II) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Zinc (II) sulphide
13239.18
13239.30
13239.A1
13239.18EA
916
PLN
13239.18
13239.30
13239.A1
siarczek cynku (II) ≥99.99% (metals basis)
siarczek cynku (II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Physical Form: 2-20mm Lump
Density: 4.10
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
Merck Reference: 14,10160
MDL No.: MFCD00011301
Formuła:
SZn MW: 97.46 g/mol Temp. topnienia: 1700 °C Gęstość: 4.10 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011301 Numer CAS: 1314-98-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-251-3 Klasyfikacja Merck : 14,10160 |