Drukuj
siarczek cynku (II) 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Zinc (II) sulphide
223651000 223650250 223655000
ACRO223651000EA 597 PLN
ACRO223651000 ACRO223650250 ACRO223655000
siarczek cynku (II) 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
siarczek cynku (II)
Formuła: SZn
MW: 97.46 g/mol
Temp. topnienia: 1064
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011301
Numer CAS: 1314-98-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-251-3
Klasyfikacja Merck : 12,10294
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %