Siarczek kadmu(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium (II) sulphide
A14544.22
A14544.0E
A14544.36
A14544.22EA
238
PLN
A14544.22
A14544.0E
A14544.36
Siarczek kadmu(II) ≥98%
Siarczek kadmu(II)
Purity: 98%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Formuła:
CdS MW: 144.48 g/mol Temp. topnienia: 980 °C (subl.) Gęstość: 4.82 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010922 Numer CAS: 1306-23-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-147-8 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,01666 |