Drukuj
Siarczek kadmu(II) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium (II) sulphide
45455.30 45455.18
45455.30EA 6200 PLN
45455.30 45455.18
Siarczek kadmu(II) ≥99.999% (metals basis)
Siarczek kadmu(II)
Purity: 99.999% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 4.82 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. Merck Reference: 14,1628 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Formuła: CdS
MW: 144.48 g/mol
Temp. topnienia: 980 °C (subl.)
Gęstość: 4.82
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010922
Numer CAS: 1306-23-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-147-8
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 14,1628