Siarczek kadmu(II) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium (II) sulphide
41511.14
41511.22
41511.14EA
3230
PLN
41511.14
41511.22
Siarczek kadmu(II) ≥99.99% (metals basis)
Siarczek kadmu(II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 4.82
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
Merck Reference: 14,1628
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Vacuum deposition
Formuła:
CdS MW: 144.48 g/mol Temp. topnienia: 980 °C (subl.) Gęstość: 4.82 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010922 Numer CAS: 1306-23-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-147-8 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,1628 |