Cadmium(II) hydroxide ≥99.98% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10662.04
10662.09
10662.14
10662.04EA
545
PLN
10662.04
10662.09
10662.14
Cadmium(II) hydroxide ≥99.98% (metals basis), Puratronic®
Cadmium(II) hydroxide
Purity: 99.98%
CAS No.: 21041-95-2
Molecular Formula: Cd(OH)2
Formula Weight: 146.41
Physical Form: Powder
Density: 4.79
Melting Point: 300° dec.
Merck Reference: 14,1620
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00015995
Formuła:
H₂CdO₂ MW: 146.42 g/mol Temp. topnienia: 300 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 4.79 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015995 Numer CAS: 21041-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 244-168-5 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,1620 |