tlenek cynku (II), NanoTek®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44899.22
44899.36
44899.A9
44899.22EA
392
PLN
44899.22
44899.36
44899.A9
tlenek cynku (II), NanoTek®
Zinc oxide
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: 40-100nm APS Powder, S.A. 10-25m2/g
Density: 5.6
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
NanoTek® zinc oxide, due to the small particle size, can provide UV protection while maintaining a high level of transparency in coatings, polymers, caulks, adhesives and other resin systems
Formuła:
ZnO Temp. topnienia: 1975 °C Gęstość: 5,6 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011300 Numer CAS: 1314-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Klasyfikacja Merck : 14,10147 |