Drukuj
Mercury (II) oxide, red do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04466.0050 1.04466.0250
1.04466.0050EA 368 PLN
1.04466.0050 1.04466.0250
Mercury (II) oxide, red do analizy, Supelco®
Mercury (II) oxide
Formuła: HgO
MW: 216.59 g/mol
Temp. topnienia: > 400 °C
Gęstość: 11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011045
Numer CAS: 21908-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 244-654-7
Jednostka: 1641
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05908
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid ≤ 0.03 %
Chloride (Cl) ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.0001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate) ≤ 0.025 %