Mercury (II) oxide, red 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16157.0B
A16157.18
A16157.30
A16157.0BEA
2660
PLN
A16157.0B
A16157.18
A16157.30
Mercury (II) oxide, red 99%
Mercury (II) oxide
Purity: 99%
CAS No.: 21908-53-2
Molecular Formula: HgO
Formula Weight: 216.59
Odour: Odourless
Melting Point: ca 500° dec.
UN No.: 1641
MDL No.: MFCD00011045
Formuła:
HgO MW: 216.59 g/mol Temp. topnienia: ∼ 500 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 11.14 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011045 Numer CAS: 21908-53-2 Numer WE (dawny EINECS): 244-654-7 Jednostka: 1641 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,5882 |