Mercury (II) oxide, czerwony 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
199991000
199995000
ACRO199991000EA
346
PLN
ACRO199991000
ACRO199995000
Mercury (II) oxide, czerwony 99%
Mercury (II) oxide
Formuła:
HgO Temp. Wrzenia: 356,6 °C (1013 hPa) Gęstość: 11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011045 Numer CAS: 21908-53-2 Numer WE (dawny EINECS): 244-654-7 Jednostka: 1641 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 13,05908 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange to orange-red Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤150 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Residue after reduction | ≤0.1 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.01 % |