Drukuj
Mercury (II) oxide, żółty ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
316791000 316795000
ACRO316791000EA 374 PLN
ACRO316791000 ACRO316795000
Mercury (II) oxide, żółty ACS
Mercury (II) oxide
Formuła: HgO
Temp. topnienia: 500 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011045
Numer CAS: 21908-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 244-654-7
Jednostka: 1641
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05908
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤250 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %