Drukuj
Mercury (II) oxide, yellow 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
205731000 205735000
ACRO205731000EA 376 PLN
ACRO205731000 ACRO205735000
Mercury (II) oxide, yellow 99+%
Mercury (II) oxide
Formuła: HgO
MW: 216.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011045
Numer CAS: 21908-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 244-654-7
Jednostka: 1641
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05908
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 % (substances not reducible with HCOOH)
Iron (Fe) ≤50 ppm