Tlenek kadmu(II) ≥98.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium (II) oxide
33235.30
33235.A1
33235.30EA
358
PLN
33235.30
33235.A1
Tlenek kadmu(II) ≥98.9%
Tlenek kadmu(II)
Purity: 98.9%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids, slowly soluble in ammonium salts
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Formuła:
CdO MW: 128.41 g/mol Temp. Wrzenia: 1559 Temp. topnienia: 1430 °C Gęstość: 8.15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010921 Numer CAS: 1306-19-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-146-2 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,01623 |