Tlenek kadmu(II) ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Formuła:
CdO Temp. Wrzenia: 1559 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1430 °C Gęstość: 8,15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010921 Numer CAS: 1306-19-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-146-2 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1623 |