Tlenek kadmu(II) 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium (II) oxide
223790010
223790050
223792500
ACRO223790010EA
615
PLN
ACRO223790010
ACRO223790050
ACRO223792500
Tlenek kadmu(II) 99%, pure
Tlenek kadmu(II)
Formuła:
CdO MW: 128.41 g/mol Temp. Wrzenia: 1385 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 1426 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010921 Numer CAS: 1306-19-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-146-2 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 I Klasyfikacja Merck : 13,01623 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Red-brown to brown Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |