Drukuj
jodek cynku (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Zinc (II) iodide
96483-100G 96483-500G
SIAL96483-100GEA 439 PLN
SIAL96483-100G SIAL96483-500G
jodek cynku (II), Sigma-Aldrich®
jodek cynku (II)
Formuła: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 620
Temp. topnienia: 446
Gęstość: 4.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011299
Numer CAS: 10139-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-396-0
Jednostka: 3260
Klasyfikacja Merck : 12,10269