Drukuj
jodek cynku (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Zinc (II) iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
223883-250G 223883-50G
SIAL223883-250GEA 1020 PLN
SIAL223883-250G SIAL223883-50G
jodek cynku (II), Sigma-Aldrich®
jodek cynku (II)
Formuła: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 620
Temp. topnienia: 446
Gęstość: 4.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011299
Numer CAS: 10139-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-396-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,10269