jodek cynku (II), ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
35727.06
35727.14
35727.22
35727.06EA
874
PLN
35727.06
35727.14
35727.22
jodek cynku (II), ultra dry ≥99.995% (metals basis)
jodek cynku (II)
Purity: 99.995%
CAS No.: 10139-47-6
Molecular Formula: ZnI2
Formula Weight: 319.18
Physical Form: Granular, Ampouled under argon
Density: 4.74
Melting Point: 446°
Boiling Point: 625° dec.
Merck Reference: 14,10140
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011299
Formuła:
I₂Zn Temp. Wrzenia: 625 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 446 °C Gęstość: 4,74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011299 Numer CAS: 10139-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 233-396-0 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,10140 |