Drukuj
jodek cynku (II) 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zinc (II) iodide
212760050 212760250
ACRO212760050EA 339 PLN
ACRO212760050 ACRO212760250
jodek cynku (II) 99.999% (trace metals basis), extra pure
jodek cynku (II)
Formuła: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 620
Temp. topnienia: 446 °C
Gęstość: 4.74 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011299
Numer CAS: 10139-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-396-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,10269
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %