Drukuj
jodek cynku (II) 98+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zinc (II) iodide
208060500 208062500 208060010
ACRO208060500EA 340 PLN
ACRO208060500 ACRO208062500 ACRO208060010
jodek cynku (II) 98+%, pure
jodek cynku (II)
Formuła: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 620
Temp. topnienia: 446 °C
Gęstość: 4.74 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011299
Numer CAS: 10139-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-396-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,10269
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %