Drukuj
Rękawice chroniące przed przecięciem, uvex C500 dry
Dostawca: UVEX
6049907 6049908 6049909 6049910 6049911
UVEX6049907EA 949 PLN
UVEX6049907 UVEX6049908 UVEX6049909 UVEX6049910 UVEX6049911
Rękawice chroniące przed przecięciem, uvex C500 dry
Rękawice
Seria uvex C500 wyznacza standardy dotyczące ochrony, komfortu, elastyczności, łatwości obsługi i oszczędności. Ta zaawansowana technologicznie rękawica ochronna łączy wszystkie te cechy z najwyższym poziomem ochrony przed przecięciem, poziom 5/C.
  • Wysoce elastyczne
  • Dłoń i palce z wysokowydajnym uchwytem winylowym (HPV)
  • Doskonała przyczepność w suchym otoczeniu
  • Bardzo dobre wrażenia dotykowe
  • Bardzo wysoki poziom ochrony przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex®
  • Bez silikonu według testu nadruku
  • Wysoce oddychający dzięki uvex climazone
Idealne do montażu, konserwacji, obróbki metali, transportu / logistyki, sortowania, obróbki szkła, obróbki części metalowych oraz przemysłu motoryzacyjnego, papierniczego, żelaza / stali, budowlanego.
Certyfikaty: EN 388:2016 (XX4XC); Öko-Tex standard 100