Drukuj
jodek rtęci (II), red Reag. Ph. Eur., ACS do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Mercury diiodide, Mercuric iodide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04428.0050 1.04428.0250
1.04428.0050EA 527 PLN
1.04428.0050 1.04428.0250
jodek rtęci (II), red Reag. Ph. Eur., ACS do analizy, Supelco®
jodek rtęci (II)
Formuła: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 354
Temp. topnienia: 259
Gęstość: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011044
Numer CAS: 7774-29-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-873-8
Jednostka: 1638
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05905
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (argentometric, dried sust.) ≥ 99.0 %
Solubility in Potassium iodide passes test
Soluble mercury salts (as Hg) ≤ 0.05 %
Foreign heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials