jodek rtęci (II) ≥99.0% (dried basis) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7774-29-0
Molecular Formula: HgI2
Formula Weight: 454.40
Physical Form: Powder
Density: 6.28
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 259°
Boiling Point: 350° subl.
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in boiling alcohol, ether, acetone, ethyl acetate, carbon disulfide, alkali iodides
Merck Reference: 14,5879
UN No.: 1638
MDL No.: MFCD00011044
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent.
Formuła:
HgI₂ Temp. Wrzenia: 350 °C (subl.) Temp. topnienia: 259 °C Gęstość: 6,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011044 Numer CAS: 7774-29-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-873-8 Jednostka: 1638 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5879 |