Drukuj
jodek rtęci (II), red 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Mercury diiodide, Mercuric iodide
205740050 205741000 205745000 205740025
ACRO205740050EA 202 PLN
ACRO205740050 ACRO205741000 ACRO205745000 ACRO205740025
jodek rtęci (II), red 99+%
jodek rtęci (II)
Formuła: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 354 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 259 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011044
Numer CAS: 7774-29-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-873-8
Jednostka: 1638
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05905
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Solubility (in Potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %