Jodek kadmu(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18079.14
A18079.22
A18079.14EA
282
PLN
A18079.14
A18079.22
Jodek kadmu(II) ≥98%
Jodek kadmu(II)
Purity: 98%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formuła:
CdI₂ Temp. Wrzenia: 787 °C Temp. topnienia: 387…389 °C Gęstość: 5,67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010920 Numer CAS: 7790-80-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-223-6 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1621 |