Jodek kadmu(II), ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.67
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formuła:
CdI₂ Temp. Wrzenia: 787 °C Temp. topnienia: 387…389 °C Gęstość: 5,67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010920 Numer CAS: 7790-80-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-223-6 Jednostka: 2570 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1621 |