Jodek kadmu(II) ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cadmium iodide
Purity: 99.5%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: -40 Mesh
Density: 5.67
Appearance: Green-yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, acetone, ammonia, and acids
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
In photography, process engraving and lithography, analytical chemistry, electrodeposition of Cadmium, manufacturing of phosphors, lubricants
Formuła:
CdI₂ MW: 366.22 g/mol Temp. Wrzenia: 787 °C Temp. topnienia: 387…389 °C Gęstość: 5.67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010920 Numer CAS: 7790-80-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-223-6 Jednostka: 2570 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,1621 |