Drukuj
Jodek kadmu(II) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium iodide
211462500 211460010
ACRO211462500EA 890 PLN
ACRO211462500 ACRO211460010
Jodek kadmu(II) 99%
Jodek kadmu(II)
Formuła: CdI₂
MW: 366.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 787 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 388 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010920
Numer CAS: 7790-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-223-6
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,01657
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %