Zinc fluoride ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12986.06
12986.14
12986.22
12986.06EA
667
PLN
12986.06
12986.14
12986.22
Zinc fluoride ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Zinc fluoride
Purity: 99.995%
CAS No.: 7783-49-5
Molecular Formula: F2Zn
Formula Weight: 103.37
Physical Form: Powder
Density: 4.95
Appearance: White
Melting Point: 872°
Boiling Point: 1500°
Merck Reference: 14,10136
MDL No.: MFCD00011298
Formuła:
F₂Zn Temp. Wrzenia: 1500 °C Temp. topnienia: 872 °C Gęstość: 4,95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011298 Numer CAS: 7783-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-001-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,10136 |