Drukuj
Przełącznik zasilania, WRT00116
Dostawca: Winkler
WINKWRT00116-XX0CHEA 543 PLN
WINKWRT00116-XX0CH WINKWRT00116-XX0UK WINKWRT00116-XX013
Przełącznik zasilania, WRT00116
Kontrolery Regulatory temperatury
Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
  • Rotary switch with bimetal element
  • Signal light for controlling status indication
  • Cable with grounding plug type